Learn More
N-tert-butoxycarbonyl-3-bromopropylamine, TRC
Code produit 30333083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333083 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333083 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB69090510G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Tert-Butoxycarbonyl-3-Bromopropylamine
CAS 83948-53-2
Formule moléculaire C8 H16 Br N O2
Quantité 10 g
Synonyme N-(3-Bromopropyl)Carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (3-Bromopropyl)Carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl (3-Bromopropyl)Carbamate, 1-[(Tert-Butoxycarbonyl)Amino]-3-Bromopropane, 3-(Boc-Amino)Propyl Bromide, 3-Bromo-N-(Tert-Butoxycarbonyl)Propylamine, 3-Bromopropylcarbamic Acid Tert-Butyl Ester, 3-[(Tert-Butoxycarbonyl)Amino]Propyl Bromide, N-(3-Bromopropyl)-N-[(1,1-Dimethylethoxy)Carbonyl]Amine, N-(3-Bromopropyl)Carbamic Acid Tert-Butyl Ester, N-Boc-3-Bromopropanamine, N-Boc-3-Bromopropylamine, Tert-Butyl N-(3-Bromopropyl)Carbamate
Formule InChI InChI=1S/C8H16BrNO2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6H2,1-3H3,(H,10,11)
SMILES Cc(C)(C)Oc(=O)Ncccbr
Nom IUPAC tert-butil N-(3-bromopropyl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 238.12
Poids de la formule 237.0364