Learn More
N-tert-Butoxycarbonyle Amoxapine-d8, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-tert-Butoxycarbonyl Amoxapine-d8 |
| CAS | 1246814-71-0 |
| Formule moléculaire | C22H16D8ClN3O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | N-Tert-Butoxycarbonyl Amoxapine D8 |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H24ClN3O3/c1-22(2,3)29-21(27)26-12-10-25(11-13-26)20-16-14-15(23)8-9-18(16)28-19-7-5-4-6-17(19)24-20/h4-9,14H,10-13H2,1-3H3/i10D2,11D2,12D2,13D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(C(=O)OC(C)(C)C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C2=Nc3ccccc3Oc4ccc(Cl)cc24)C1([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | tert-butyl 4-(8-chlorobenzo[b][1,4]benzoxazépine-6-yl)-2,2,3,3,5,5,6,6-octadutériopérazine-1-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 421.95 |
| Poids de la formule | 421.2008 |