Learn More
N-(tert-Butoxycarbonyl)aniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(tert-Butoxycarbonyl)aniline |
| CAS | 3422-01-3 |
| Formule moléculaire | C11H15NO2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | N-Phenyl-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, N-BOC-aniline, tert-Butyl N-Phenylurethane, tert-Butyl N-Phenylcarbamate, tert-Butyl Phenylcarbamate |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)12-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | N-phénylcarbamate de tert-butyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 193.24 |
| Poids de la formule | 193.1103 |