Learn More
N-tert-butoxycarbonyl-D-prolinol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10387761 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10387761 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10387761 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 344550010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau N-tert-Butoxycarbonyl-D-prolinol
Note relative au nom 98%
CAS 83435-58-9
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 59.0°C to 62.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H19NO3
Numéro MDL MFCD00040580
Quantité 1 g
Rotation spécifique + 49.00
Synonyme boc-d-prolinol, n-boc-d-prolinol, r-tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, r-+-1-boc-2-pyrrolidinemethanol, 1-boc-d-prolinol, boc-d-pro-ol, n-tert-butoxycarbonyl-d-prolinol, n-t-boc-d-prolinol, tert-butyl 2r-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water.
Clé InChI BFFLLBPMZCIGRM-MRVPVSSYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO
Nom IUPAC Tert-butyle (2R)-2-hydroxyméthyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 201.266
CID PubChem 688279
Poids de la formule 201.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement