Learn More
N-(tert-Butoxycarbonyl) Déséthylène Ciprofloxacine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(tert-Butoxycarbonyl) Desethylene Ciprofloxacin |
| CAS | 105589-00-2 |
| Formule moléculaire | C20 H24 F N3 O5 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H24FN3O5/c1-20(2,3)29-19(28)23-7-6-22-15-9-16-12(8-14(15)21)17(25)13(18(26)27)10-24(16)11-4-5-11/h8-11,22H,4-7H2,1-3H3,(H,23,28)(H,26,27) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCNc1cc2N(C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc1F)C3CC3 |
| Nom IUPAC | Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-7-[2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]etilamino]-4-oxoquinolin-3-carboxílico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 405.42 |
| Poids de la formule | 405.17 |