Learn More
N-(tert-butoxycarbonyl)éthanolamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10078801 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10078801 5 mL Flacon en verre 5mL
10222892 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10078801 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 303170050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 26690-80-2 | C7H15NO3 | 161.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26690-80-2
Formule moléculaire C7H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 161.2
Numéro MDL MFCD00056657
Clé InChI GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-ethanolamine, tert-butyl n-2-hydroxyethyl carbamate, boc-glycinol, tert-butyl 2-hydroxyethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl ethanolamine, boc-ethanolamine, tert-butyl 2-hydroxyethylcarbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino-1-ethanol, boc-aminoethanol, n-2-hydroxyethyl carbamic acid tert-butyl ester
CID PubChem 2733206
Nom IUPAC N-(2-hydroxyéthyl)carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2CH2NHCO2C(CH3)3
Indice de réfraction 1.4485 to 1.4505
Densité 1.0420g/mL
Quantité 5 mL
Point d’éclair >110°C
Poids de la formule 161.2
Pourcentage de pureté 98%
Gravité spécifique 1.042
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche