Learn More
Ester méthylique de N-(tert-butoxycarbonyl)-L-cystéine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-cysteine Methyl Ester |
| CAS | 55757-46-5 |
| Formule moléculaire | C9H17NO4S |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-cysteine Methyl Ester, Boc-L-cysteine Methyl Ester, Methyl (tert-Butoxycarbonyl)-L-cysteinate, N-Boc-L-cysteine Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H17NO4S/c1-9(2,3)14-8(12)10-6(5-15)7(11)13-4/h6,15H,5H2,1-4H3,(H,10,12)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](CS)NC(=O)OC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | méthyl (2R)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-sulfanylpropanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 235.3 |
| Poids de la formule | 235.0878 |