Learn More
N-tert-butoxycarbonyl-L-prolinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10357811 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10357811 5 g Flacon en verre 5g
10135313 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10357811 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 344560050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 69610-40-8 | C10H19NO3 | 201.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69610-40-8
Formule moléculaire C10H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 201.26
Numéro MDL MFCD00066232
Clé InChI BFFLLBPMZCIGRM-QMMMGPOBSA-N
Synonyme n-boc-l-prolinol, boc-l-prolinol, s-1-boc-2-pyrrolidinemethanol, s-tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-l-prolinol, n-tert-butoxycarbonyl-l-prolinol, boc-prolinol, s---1-boc-2-pyrrolidinemethanol, boc-pro-ol
CID PubChem 643448
Nom IUPAC (2S)-2-(hydroxyméthyl)pyrrolidine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau N-tert-Butoxycarbonyl-L-prolinol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 60°C to 64°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Rotation spécifique -52
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 201.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline