Learn More
N-(tert-butoxycarbonyl)-L-valine N’-méthoxy-N’-méthylamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11975671 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11975671 5 g 5g
11965671 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11975671 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 440580050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 87694-52-8
Formule moléculaire C12H24N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 260.33
Numéro MDL MFCD00151897
Clé InChI RRBFCGUIFHFYQK-VIFPVBQESA-N
Synonyme s-2-boc-amino-n-methoxy-n,3-dimethylbutanamide, n-boc-l-valine n'-methoxy-n'-methylamide, n-tert-butoxycarbonyl-l-valine n'-methoxy-n'-methylamide, tert-butyl s-1-methoxy methyl amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl carbamate, tert-butyl n-1s-1-methoxy methyl carbamoyl-2-methylpropyl carbamate, boc-val-n och3 ch3, n-boc-l-valinen'-methoxy-n'-methylamide, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-methyl-n-methoxy-l-valine amide, 2s-2-tert-butoxy carbonylamino-n-methoxy-3-methyl-n-methylbutanamide
CID PubChem 10083961
Nom IUPAC tert-butyl N-[(1S)-1-[methoxy(methyl)carbamoyl]-2-methylpropyl]carbamate
SMILES CON(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine N'-methoxy-N'-methylamide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 34°C to 37°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 248°C
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Rotation spécifique -15
Poids de la formule 260.34
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide ou liquide à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine N'-methoxy-N'-methylamine
RUO– À des fins de recherche uniquement