Learn More
N-tert-Butoxycarbonyl Sérotonine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-tert-Butoxycarbonyl Serotonin |
| CAS | 53157-48-5 |
| Formule moléculaire | C15H20N2O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | [2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 3-[2-N-(tert-Butoxycarbonyl)amino]-1H-indole-5-ol |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H20N2O3/c1-15(2,3)20-14(19)16-7-6-10-9-17-13-5-4-11(18)8-12(10)13/h4-5,8-9,17-18H,6-7H2,1-3H3,(H,16,19) |
| SMILES | OC1=CC=C(NC=C2CCNC(OC(C)(C)C)=O)C2=C1 |
| Nom IUPAC | tert- fournir (2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)éthyl)carbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 276.33 |
| Poids de la formule | 276.15 |