Learn More
N-tert-Butoxycarbonylcéphalexine, TRC
Code produit 30342122
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30342122 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342122 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6909001G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-tert-Butoxycarbonylcephalexin
CAS 28180-92-9
Formule moléculaire C21H25N3O6S
Quantité 1 g
Synonyme [6R-[6alpha,7beta(R*)]]-7-[[[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C21H25N3O6S/c1-11-10-31-18-14(17(26)24(18)15(11)19(27)28)22-16(25)13(12-8-6-5-7-9-12)23-20(29)30-21(2,3)4/h5-9,13-14,18H,10H2,1-4H3,(H,22,25)(H,23,29)(H,27,28)/t13-,14-,18-/m1/s1
SMILES CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c3ccccc3)C2=O)C(=O)O
Nom IUPAC Ácido (6R,7R)-3-metil-7-[[(2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-2-fenilacetil]amino]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico
Poids moléculaire (g/mol) 447.5
Poids de la formule 447.1464
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.