Learn More
N-tert-butyle-2-benzothiazolesulfénamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398066 50 g 50g
11308076 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398066 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13356.18
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 95-31-8 | C11H14N2S2 | 238.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-31-8
Formule moléculaire C11H14N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 238.37
Numéro MDL MFCD00022873
Clé InChI IUJLOAKJZQBENM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-tert-butyl-2-benzothiazolesulfenamide, santocure ns, nocceler ns, vulkacit nz, accel bns, pennac tbbs, vanax ns, s-benzo d thiazol-2-yl-n-tert-butyl thiohydroxylamine, 2-benzothiazolesulfenamide, n-1,1-dimethylethyl, 2-benzothiazolesulfenamide, n-tert-butyl
CID PubChem 7230
Nom IUPAC N-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-méthylpropan-2-amine
SMILES CC(C)(C)NSC1=NC2=CC=CC=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide
Point de fusion 105°C to 110°C
Densité 1.29
Point d’éclair 165°C (329°F)
Quantité 50 g
Beilstein 158370
Poids de la formule 238.38
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide