Learn More
N'-tert-butyl-3-méthoxy-2-méthylbenzohydrazide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N'-tert-Butyl-3-methoxy-2-methylbenzohydrazide |
| CAS | 163336-50-3 |
| Formule moléculaire | C13H20N2O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | N-(3-Methoxy-2-methylbenzoyl)-N'-tert-butylhydrazine |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H20N2O2/c1-9-10(7-6-8-11(9)17-5)12(16)14-15-13(2,3)4/h6-8,15H,1-5H3,(H,14,16) |
| SMILES | COc1cccc(C(=O)NNC(C)(C)C)c1C |
| Nom IUPAC | N'-tert-butyl-3-méthoxy-2-méthylbenzohydrazide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 236.31 |
| Poids de la formule | 236.1525 |