Learn More
N-tert-butyl-alpha-phénylnitrone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11964571 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11964571 25 g Flacon en verre 25g
10783561 1 g Flacon en verre 1g
10046333 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11964571 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 177350250
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3376-24-7 | C11H15NO | 177.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3376-24-7
Formule moléculaire C11H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 177.25
Numéro MDL MFCD00008799
Clé InChI IYSYLWYGCWTJSG-FMIVXFBMSA-N
Synonyme e-n-benzylidene-2-methylpropan-2-amine oxide
CID PubChem 10313352
Nom IUPAC Oxyde de N-tert-butyle-1-phénylméthanimine
SMILES CC(C)(C)[N+](=CC1=CC=CC=C1)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 71.0°C to 75.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=N(O)C(CH3)3
Quantité 25 g
Merck Index 15,7162
Poids de la formule 177.25
Pourcentage de pureté 98%