Learn More
Chlorhydrate de N-(tert-butyl)hydroxylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10768425 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10768425 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10768425 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 186910010
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
CAS 57497-39-9
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 176.0°C to 180.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H11NO·HCl
Formule linéaire (CH3)3CNHOH·HCl
Numéro MDL MFCD00012598
Quantité 1 g
Fieser 12,95; 04,191; 05,47; 06,64; 08,49; 10,49; 14,52; 17,50
Synonyme n-tert-butyl hydroxylamine hydrochloride, n-tert-butyl hydroxylamine hcl, n-tert-butylhydroxylamine hydrochloride, n-1,1-dimethylethyl hydroxylamine hydrochloride, 2-propanamine, n-hydroxy-2-methyl-, hydrochloride, 2-methylprop-2-ylhydroxylamine, chloride, soyheadhjuup@, acmc-1b1z0, t-butylhydroxylamine hydrochloride
Clé InChI DCSATTBHEMKGIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)NO.Cl
Nom IUPAC N-tert-butylhydroxylamine ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 125.6
CID PubChem 2777896
Poids de la formule 125.6
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.