Learn More
N-tert-Butylacétamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It finds its application in the synthesis of amides using the Ritter reaction with bismuth triflate catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il trouve son application dans la synthèse d’amides à l’aide de la réaction Ritter avec la catalyse triflate de bismuth.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-tert-Butylacetamide |
| Point de fusion | 95°C to 99°C |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 1699507 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 115.18 |
| Pourcentage de pureté | 98% |