Learn More
N-(tert-butyldiméthylsilyl)-N-méthyltrifluoroacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11420208 25 g 25g
11418780 1 g 1g
11410208 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420208 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23760.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 77377-52-7 | C9H18F3NOSi | 241.329 g/mol
It finds its application in the preparation of N-tert-butyldimethylsilyl ethanolamines resulting from hydrolysis of nitrogen mustards and a silylating agent used in the derivatization of various organic compounds (such as amino acids) for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis and selective O-silylation of N,O-diacylhydroxylamines and GLC derivatization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application dans la préparation d’éthanolamines de N-tert-butyldiméthylsilyle résultant de l’hydrolyse de moutardes d’azote et d’un agent de silylation utilisé dans la dérivatisation de divers composés organiques (tels que les acides aminés) pour les analyses de chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS) et l’O-silylation sélective des N,O-diacylhydroxylamines et la dérivatisation des GLC.
Solubilité
Soluble dans l’eau (réagit).
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker à lʼécart des charges électrostatiques. Éloignez les sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77377-52-7
Formule moléculaire C9H18F3NOSi
Poids moléculaire (g/mol) 241.329
Numéro MDL MFCD00009671
Clé InChI QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide
CID PubChem 2724275
ChEBI CHEBI:85060
Nom IUPAC N-[tert-butyl(diméthyl)silyl]-2,2,2-trifluoro-N-méthylacétamide
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide
Densité 1.023
Point d’ébullition 168°C to 170°C
Point d’éclair 52°C (125°F)
Indice de réfraction 1.402
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 3606546
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (reacts).
Poids de la formule 241.33
Pourcentage de pureté 97%