Learn More
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (Technical Grade), TRC
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | MTBSTFA (with 1% t-BDMCS) |
| CAS | 77377-52-7 |
| Formule moléculaire | C9 H18 F3 N O Si |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | MTBSTFA, N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3 |
| SMILES | CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nom IUPAC | N-[tert-butyl(dimethyl)silyl]-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 241.33 |
| Poids de la formule | 241.111 |