Learn More
Chlorhydrate de N-tert-butylglycine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15431389
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15431389 25 g 25g
15411389 1 g 1g
15421389 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15431389 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H64270.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6939-23-7 | C6H14ClNO2 | 167.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6939-23-7
Formule moléculaire C6H14ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.63
Numéro MDL MFCD03788441
Clé InChI QORBVLNEGUIPND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tert-butylamino acetic acid hydrochloride, n-tert-butylglycine hydrochloride, n-t-butylglycine hydrochloride, n-t-butylglycine hcl, unii-b8y856vh2e, t-butylglycine hydrochloride, glycine, n-1,1-dimethylethyl-, hydrochloride 1:1, glycine, n-1,1-dimethylethyl-, hydrochloride, t-butylaminoacetic acid hydrochloride, glycine, n-tert-butyl-, hydrochloride
CID PubChem 17748195
Nom IUPAC Chlorure d’hydrogène 2-(tert-butylamino)acide acétique
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)(C)NCC(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau N-tert-Butylglycine hydrochloride
Point de fusion 223°C to 224°C
Couleur Blanc
Formule linéaire (CH3)3CNHCH2COOH·HCl
Beilstein 6296616
Quantité 25 g
Poids de la formule 167.63
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide