Learn More
N-(tert-butyloxy)carbonyl-L-thyroxine, TRC
Code produit 30336717
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30336717 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336717 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB693705100MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(tert-Butyloxy)carbonyl-L-thyroxine
CAS 88404-22-2
Formule moléculaire C20H19I4NO6
Quantité 100 mg
Synonyme N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine
Formule InChI InChI=1S/C20H19I4NO6/c1-20(2,3)31-19(29)25-15(18(27)28)6-9-4-13(23)17(14(24)5-9)30-10-7-11(21)16(26)12(22)8-10/h4-5,7-8,15,26H,6H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t15-/m0/s1
SMILES IC(C=C(C[C@@H](C(O)=O)NC(OC(C)(C)C)=O)C=C1I)=C1OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2
Nom IUPAC (S)-2-((tert-butoxycarbonate)amino)-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophénoxy)-3,5-diiodophényl)acide propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 876.99
Poids de la formule 876.74