Learn More
N-(tert-butyloxy)carbonyl-L-thyroxine, TRC
Code produit 30348727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348727 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348727 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6937052.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(tert-Butyloxy)carbonyl-L-thyroxine
CAS 88404-22-2
Formule moléculaire C20H19I4NO6
Quantité 2.5 g
Synonyme N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine
Formule InChI InChI=1S/C20H19I4NO6/c1-20(2,3)31-19(29)25-15(18(27)28)6-9-4-13(23)17(14(24)5-9)30-10-7-11(21)16(26)12(22)8-10/h4-5,7-8,15,26H,6H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t15-/m0/s1
SMILES IC(C=C(C[C@@H](C(O)=O)NC(OC(C)(C)C)=O)C=C1I)=C1OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2
Nom IUPAC (S)-2-((tert-butoxycarbonate)amino)-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophénoxy)-3,5-diiodophényl)acide propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 876.99
Poids de la formule 876.74