Learn More
N-tert-Butyloxycarbonyl Hydroxy Brimonidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-tert-Butyloxycarbonyl Hydroxy Brimonidine |
| CAS | 1391053-57-8 |
| Formule moléculaire | C16H20BrN5O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Carbamic acid, N-[2-[[[(5-bromo-6-quinoxalinyl)amino]carbonyl]amino]ethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl N-[2-[(5-Bromoquinoxalin-6-yl)carbamoylamino]ethyl]carbamate, 1,1-Dimethylethyl N-[2-[(5-Bromoquinoxalin-6-yl)carbamoylamino]ethyl]carbamate |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H20BrN5O3/c1-16(2,3)25-15(24)21-9-8-20-14(23)22-10-4-5-11-13(12(10)17)19-7-6-18-11/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,21,24)(H2,20,22,23) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCNC(=O)Nc1ccc2nccnc2c1Br |
| Nom IUPAC | tert-butil N-[2-[(5-bromoquinoxalin-6-yl)carbamoylamino]éthyl]carbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 410.27 |
| Poids de la formule | 409.075 |