Learn More
N-tert-butyltrimethylsilylamine, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31104954
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31104954 5 g
31106971 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31104954 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1457565g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N-tert-butyltrimethylsilylamine
CAS 5577-67-3
Formule moléculaire C7H19NSi
Numéro MDL MFCD00054891
Quantité 5 g
SMILES C[Si](NC(C)(C)C)(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 145.32
Pourcentage de pureté 95%