Learn More
N-tert-butyltrimethylsilylamine, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-tert-butyltrimethylsilylamine |
| CAS | 5577-67-3 |
| Formule moléculaire | C7H19NSi |
| Numéro MDL | MFCD00054891 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | C[Si](NC(C)(C)C)(C)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 145.32 |
| Pourcentage de pureté | 95% |