Learn More
n-tétracontane, 97 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11316358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
Conditionnement:
0.50g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11316358 2 g 2g
11306358 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11316358 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011274.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 4181-95-7 | C40H82 | 563.10 g/mol
n-Tetracontane is used in a passivation layer in copper-phthalocyanine field-effect transistors for improving the charge carrier mobility and used to modify the quasi two-dimensional surface electron system on Au(111).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4181-95-7
Formule moléculaire C40H82
Poids moléculaire (g/mol) 563.10
Numéro MDL MFCD00015267
Clé InChI KUPLEGDPSCCPJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-tetracontane, unii-i79s9ixb9y, alkane c40, i79s9ixb9y, tetracontane, analytical standard, acmc-209jlw, n-tetracontane 500mg, tetracontane gc
CID PubChem 20149
Nom IUPAC Tétracontane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Tetracontane
Point de fusion 80°C to 84°C
Couleur Blanc
Densité 0.779 g/mL
Point d’ébullition 150°C (0.001 mmHg)
Formule linéaire CH3(CH2)38CH3
Quantité 2 g
Beilstein 1800152
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform. Slightly soluble in methanol.Insoluble in water.
Poids de la formule 563.09
Pourcentage de pureté ≤97%
Forme physique Paillettes