Learn More
N-tétradécanamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495197 5 g 5g
11405207 25 g 25g
11415207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22610.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 638-58-4 | C14H29NO | 227.392 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 638-58-4
Formule moléculaire C14H29NO
Poids moléculaire (g/mol) 227.392
Numéro MDL MFCD00025533
Clé InChI QEALYLRSRQDCRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme myristamide, n-tetradecanamide, myristic amide, myristic acid amide, tetradecylamide, unii-a269j8qg0o, myristicamide, tetradecanoic acid amide, chembl88158
CID PubChem 69492
Nom IUPAC Tetradecanamide
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Tetradecanamide
Point de fusion 105°C to 107°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 227.39
Pourcentage de pureté 98%