Learn More
n-tétradécane, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367358 500 g 500g
11347358 25 g 25g
11357358 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11367358 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 030809.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 629-59-4 | C14H30 | 198.394 g/mol
n-Tetradecane is used to study the thermodiffusion behavior of the microemulsion droplets of water, n-alkanes and pentaethylene glycol monododecyl ether. It is used as reference material in gas chromatographic analysis, as a solvent and finds applications in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-59-4
Formule moléculaire C14H30
Poids moléculaire (g/mol) 198.394
Numéro MDL MFCD00008986
Clé InChI BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-tetradecane, alkanes, c14-16, tridecane, methyl, ccris 715, tetradecane, analytical standard, alkanes, c14-30, myristyl, tetradekan, n-teradecane, olefine
CID PubChem 12389
ChEBI CHEBI:41253
Nom IUPAC Tétradecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Tetradecane
Point de fusion 6°C
Densité 0.763 g/mL
Point d’ébullition 252°C to 254°C
Point d’éclair 99°C (211°F)
Plage de pourcentage du dosage >99%
Indice de réfraction 1.429
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble in ether,acetone and alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 198.39
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Tetradecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetradecane