Learn More
n-Tétradécane, TRC
Code produit 30004772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
2g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004772 500 g 500g
17984835 100 g 100g
17922505 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 30004772 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT292250500G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-59-4
Formule moléculaire C14 H30
Poids moléculaire (g/mol) 198.39
Synonyme Tetradecane, Cactus Normal Paraffin N 14, Linpar 14, N 14, NSC 72440, Parafol 14-97, Rubitherm RT 2, TS Paraffin TS 4, n-Tetradecane
Nom IUPAC Tétradecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Tetradecane
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 500 g
Formule InChI InChI=1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
Poids de la formule 198.2348
Pourcentage de pureté >95%