Learn More
N-Tosylpyrrole, TRC
Code produit 30453943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453943 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30453943 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT686100250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Tosylpyrrole
CAS 17639-64-4
Formule moléculaire C11H11NO2S
Quantité 250 mg
Synonyme 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrole, 1-(p-Tolylsulfonyl)-pyrrole, 1-(4-Methylphenylsulfonyl)pyrrole, 1-(p-Toluenesulfonyl)-1H-pyrrole, 1-(p-Tolylsulfonyl)-1H-pyrrole, 1-(p-Tolylsulfonyl)pyrrole, 1-(p-Tosyl)-1H-pyrrole, 1-Tosylpyrrole, 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrole, N-Tosylpyrrole, N-p-Toluenesulfonylpyrrole
Formule InChI InChI=1S/C11H11NO2S/c1-10-4-6-11(7-5-10)15(13,14)12-8-2-3-9-12/h2-9H,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cccc2
Nom IUPAC 1-(4-méthylphényl)sulfonylpyrrole
Poids moléculaire (g/mol) 221.28
Poids de la formule 221.051