Learn More
N-tridécane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11493747
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 11493747
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18220.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 629-50-5 | C13H28 | 184.37 g/mol
n-Tridecane is used as a distillation chaser. It is a component of various fuels and solvents used in industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le n-tridécane est utilisé comme chasseur de distillation. Il s’agit d’un composant de divers carburants et solvants utilisés dans l’industrie.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-50-5
Formule moléculaire C13H28
Poids moléculaire (g/mol) 184.37
Numéro MDL MFCD00008979
Clé InChI IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-tridecane, tridekan, alkanes, c12-14, dodecane, methyl, unii-a3lzf0l939, tridecane, n, trd, tridecane, analytical standard, tridecan, tridecyl group
CID PubChem 12388
ChEBI CHEBI:35998
Nom IUPAC tridecane
SMILES CCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Tridecane
Point de fusion -5°C
Densité 0.755
Point d’ébullition 235°C
Point d’éclair 79°C (174°F)
Formule linéaire CH3(CH2)11CH3
Indice de réfraction 1.425
Quantité 500 g
Beilstein 1733089
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 184.37
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Tridecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tridecane