Learn More
n-Tridécane, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10356590 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10356590 25 mL Flacon en verre 25mL
10531771 100 mL Flacon en verre 100mL
10043903 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10356590 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139510250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 629-50-5 | C13H28 | 184.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-50-5
Formule moléculaire C13H28
Poids moléculaire (g/mol) 184.37
Numéro MDL MFCD00008979
Clé InChI IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-tridecane, tridekan, alkanes, c12-14, dodecane, methyl, unii-a3lzf0l939, tridecane, n, trd, tridecane, analytical standard, tridecan, tridecyl group
CID PubChem 12388
ChEBI CHEBI:35998
Nom IUPAC Tridécane
SMILES CCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Tridecane
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -5°C to 4°C
Couleur Incolore
Densité 0.7500g/mL
Point d’ébullition 234.0°C
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)11CH3
Indice de réfraction 1.4240 to 1.4260
Quantité 25 mL
Beilstein 01, 171
Gravité spécifique 0.75
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 184.36
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Tridecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.