Code produit 10531771
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
unitSize
10531771
100 mL
Flacon en verre
100mL
10356590
25 mL
Flacon en verre
25mL
10043903
500 mL
Flacon en verre
500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit
10531771
Fournisseur
Thermo Scientific Acros
Code fournisseur
139511000
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 629-50-5 | C13H28 | 184.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS
629-50-5
Formule moléculaire
C13H28
Poids moléculaire (g/mol)
184.37
Numéro MDL
MFCD00008979
Clé InChI
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme
n-tridecane, tridekan, alkanes, c12-14, dodecane, methyl, unii-a3lzf0l939, tridecane, n, trd, tridecane, analytical standard, tridecan, tridecyl group
CID PubChem
12388
ChEBI
CHEBI:35998
Nom IUPAC
Tridécane
SMILES
CCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau
n-Tridecane
% min. CAS
99.0
% max. CAS
100.0
Point de fusion
-5°C to 4°C
Couleur
Incolore
Densité
0.7500g/mL
Point d’ébullition
234.0°C
Point d’éclair
79°C
Spectre IR
Authentic
Plage de pourcentage du dosage
99% min. (GC)
Conditionnement
Flacon en verre
Formule linéaire
CH3 (CH2 )11 CH3
Indice de réfraction
1.4240 to 1.4260
Quantité
100 mL
Beilstein
01, 171
Gravité spécifique
0.75
Informations sur la solubilité
Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule
184.36
Pourcentage de pureté
99+%
Forme physique
Liquide
Afficher plus
Afficher moins
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P331-NE PAS faire vomir.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?