Learn More
N-(α, α, α-trifluoro-p-tolyl)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10495672 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10495672 5 g Flacon en verre 5g
10018941 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10495672 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 367120050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 30459-17-7 | C11H13F3N3 | 230.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30459-17-7
Formule moléculaire C11H13F3N3
Poids moléculaire (g/mol) 230.23
Numéro MDL MFCD00040765
Clé InChI IBQMAPSJLHRQPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 1-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, piperazine, 1-4-trifluoromethyl phenyl, 1-4-trifluoromethylphenyl-piperazine, 1-4-trifluoromethyl-phenyl-piperazine, n-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 4-trifluoromethyl phenyl piperazine, zlchem 639, acmc-209hfy
CID PubChem 121718
Nom IUPAC 1-[4-(trifluorométhyl)phényl]pipérazine
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(α, α, α-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 89.0°C to 92.0°C
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 230.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(a,a,a-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.