Learn More
N-Trifluoroacétamido-1,4-di-p-nitrobenzoyl Daunosamine, TRC
Code produit 30457239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457239 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457239 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT78150010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Trifluoroacetamido-1,4-di-p-nitrobenzoyl Daunosamine
CAS 52583-22-9
Formule moléculaire C22H18F3N3O10
Quantité 10 mg
Synonyme 2,3,6-Trideoxy-3-[(trifluoroacetyl)amino]-lyxo-hexopyranose 1,4-Bis(4-nitrobenzoate)
Formule InChI InChI=1S/C22H18F3N3O10/c1-11-18(38-20(30)13-4-8-15(9-5-13)28(34)35)16(26-21(31)22(23,24)25)10-17(36-11)37-19(29)12-2-6-14(7-3-12)27(32)33/h2-9,11,16-18H,10H2,1H3,(H,26,31)
SMILES CC1OC(CC(NC(=O)C(F)(F)F)C1OC(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])OC(=O)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC [6-méthyl-5-(4-nitrobenzoyl)oxy-4-[(2,2,2-trifluoroacétyl)amino]oxan-2-yl] 4-nitrobenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 541.39
Poids de la formule 541.0944