Learn More
N-trifluoroacétyl Varénicline, TRC
Code produit 30455972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30455972 100 mg 100mg
30456751 50 mg -
30456941 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30455972 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT889503100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 230615-70-0
Formule moléculaire C15 H12 F3 N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 307.2705
Synonyme Ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)-, 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 7,8,9,10-tetrahydro-8-(trifluoroacetyl)- (9CI), 2,2,2-Trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)ethanone
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-(5,8,14-triazatétracyclo[10.3.1.02,11.04,9]hexadèca-2,4,6,8,10-pentaen-14-yl)éthanone
SMILES FC(F)(F)C(=O)N1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23
Spécification
Nom chimique ou matériau Varenicline Impurity 16
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H12F3N3O/c16-15(17,18)14(22)21-6-8-3-9(7-21)11-5-13-12(4-10(8)11)19-1-2-20-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2
Poids de la formule 307.0932