Learn More
N-trifluoroacétyl Varénicline, TRC
Code produit 30456941
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456941 500 mg 500mg
30455972 100 mg 100mg
30456751 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456941 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT889503500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 230615-70-0
Formule moléculaire C15 H12 F3 N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 307.2705
Synonyme Ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)-, 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 7,8,9,10-tetrahydro-8-(trifluoroacetyl)- (9CI), 2,2,2-Trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)ethanone
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-(5,8,14-triazatétracyclo[10.3.1.02,11.04,9]hexadèca-2,4,6,8,10-pentaen-14-yl)éthanone
SMILES FC(F)(F)C(=O)N1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23
Spécification
Nom chimique ou matériau Varenicline Impurity 16
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H12F3N3O/c16-15(17,18)14(22)21-6-8-3-9(7-21)11-5-13-12(4-10(8)11)19-1-2-20-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2
Poids de la formule 307.0932