Learn More
N-(triméthylsilyl)imidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10317540 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10317540 25 g Flacon en verre 25g
10677522 100 g Flacon en verre 100g
10475555 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10317540 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 167130250
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
N-(triméthylsilyl)imidazole, 97 %, ACROS Organics, Quantité :250 g, emballage :flacon en verre, point d’ébullition :93°C à 94°C (13,0 mmHg), incolore à jaune, Point de fusion :-42°C, poids moléculaire :140,26, pourcentage de pureté :97%, plage de pourcentage du dosage :96 % min (GC), CAS :18156-74-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs de silylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18156-74-6
Formule moléculaire C6H12N2Si
Poids moléculaire (g/mol) 140.26
Numéro MDL MFCD00005280
Clé InChI YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl-1h-imidazole, tsim, 1h-imidazole, 1-trimethylsilyl, n-trimethylsilylimidazole, trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilylimidazole, n-trimethylsilyl imidazol, imidazole, 1-trimethylsilyl
CID PubChem 28925
ChEBI CHEBI:85063
Nom IUPAC imidazol-1-yl(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)N1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Trimethylsilyl)imidazole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -42°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 93°C to 94°C (13.0 mmHg)
Point d’éclair 5°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4750 to 1.478
Quantité 25 g
Fieser 07,399; 11,575; 01,337; 02,177
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosité 2.5 mm2/s (25°C)
Poids de la formule 140.26
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(Trimethylsilyl)imidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.