Learn More
N-(Triphénylméthyl)-4-imidazolecarboxaldéhyde, TRC
Code produit 30454499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454499 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454499 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8892051G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Triphenylmethyl)-4-imidazolecarboxaldehyde
CAS 33016-47-6
Formule moléculaire C23H18N2O
Quantité 1 g
Synonyme 1-Triphenylmethyl-1H-imidazol-4-yl)carboxaldehyde, 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Triphenylmethylimidazole-4-carboxaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazol-4-ylcarboxaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazole-4-carbaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Trityl-4-formyl-1H-imidazole, 1-Trityl-4-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde, 4-(N-Triphenylmethyl)imidazolecarboxaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C23H18N2O/c26-17-22-16-25(18-24-22)23(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H
SMILES O=Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nom IUPAC 1-tritylimidazole-4-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol) 338.4
Poids de la formule 338.1419