Learn More
N-Trityl Losartan Isomer, TRC
Code produit 30452317
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30452317 25 mg
30450364 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30452317 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT88883525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150098-04-7
Formule moléculaire C41H37ClN6O
Poids moléculaire (g/mol) 665.23
Synonyme 2-Butyl-5-chloro-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-4-methanol
Nom IUPAC [2-butyl-5-chloro-1-[[4-[2-(2-trityltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methanol
SMILES CCCCc1nc(CO)c(Cl)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn(n4)C(c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Trityl Losartan Isomer
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C41H37ClN6O/c1-2-3-23-38-43-37(29-49)39(42)47(38)28-30-24-26-31(27-25-30)35-21-13-14-22-36(35)40-44-46-48(45-40)41(32-15-7-4-8-16-32,33-17-9-5-10-18-33)34-19-11-6-12-20-34/h4-22,24-27,49H,2-3,23,28-29H2,1H3
Poids de la formule 664.2717