Learn More
Alcool n-undécyl-d23, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Undecanol-D23 |
| CAS | 349553-88-4 |
| Formule moléculaire | C11 D23 H O |
| Quantité | 0.25 g |
| Synonyme | 1-Undecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-d23-ol (9 CI), Undecanol-d23, n-Undecyl-d23 alcohol, 1-Undecanol-d23, 1-Hydroxyundecane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-d23 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C11H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,2-11H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O |
| Nom IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-tricosadeuterioundecan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.4494 |
| Poids de la formule | 195.3271 g/mol |
| Afficher plus |