Learn More
N-vinyl-2-pyrrolidone, 99 %, stabilisé avec du Kerobit(R), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10648444 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10648444 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11946621 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10648444 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 354730025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-12-0
Formule moléculaire C6H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 111.14
Clé InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
CID PubChem 6917
ChEBI CHEBI:82551
Nom IUPAC 1-éthénylpyrrolidin-2-one
SMILES C=CN1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Vinyl-2-pyrrolidone
Point de fusion 13.0°C to 14.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0430g/mL
Point d’ébullition 218.0°C
Point d’éclair 95°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5119 to 1.5139
Quantité 2.5 L
Merck Index 15,7814
Gravité spécifique 1.043
Informations sur la solubilité Solubility in water: 52.1g/L (25°C). Other solubilities: miscible with acetone,diethyl ether,ethanol,,toluene,benzene,very good soluble in organic solvents
Stabilisateur 10ppm kerobit
Viscosité 2.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 111.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.