Learn More
N-Vinyl-2-pyrrolidone, 99 %, stabilisée avec NaOH, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10071500 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Conditionnement:
10L
2.50L
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10071500 5 mL 5mL
10193090 500 mL 500mL
10773694 2.5 L 2.50L
15264634 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10071500 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140920050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.00€
    63.65€ / 5mL
    Économisez 10.35€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 88-12-0 | C6H9NO | 111.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-12-0
Formule moléculaire C6H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 111.14
Numéro MDL MFCD00003197
Clé InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
CID PubChem 6917
ChEBI CHEBI:82551
Nom IUPAC 1-éthénylpyrrolidin-2-one
SMILES C=CN1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Vinyl-2-pyrrolidone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 13°C to 14°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0430g/mL
Point d’ébullition 218°C
Point d’éclair 95°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.2% max. (Pyrrolidone) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5119 to 1.5139
Quantité 5 mL
Merck Index 15,7814
Gravité spécifique 1.043
Informations sur la solubilité Solubility in water: 52.1g/L (25°C). Other solubilities: miscible with acetone,diethyl ether,ethanol,,toluene,benzene,very good soluble in organic solvents
Stabilisateur 0.1% flaked caustic soda
Viscosité 2.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 111.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.