Learn More
N-Vinyl-2-pyrrolidone, 99 %, stabilisée avec NaOH, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Vinyl-2-pyrrolidone |
| Note relative au nom | 98% |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 13°C to 14°C |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.0430g/mL |
| Point d’ébullition | 218°C |
| Point d’éclair | 95°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Show More |
Safety and Handling
- N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.