Learn More
N-Vinyl-epsilon-caprolactam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499217 50 g 50g
11489217 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21311.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2235-00-9 | C8H13NO | 139.198 g/mol
N-Vinyl-epsilon-caprolactam is used as reacive diluent in a number of our screen and is used in a wide range of UV curing screen printing inks. N-Vinyl-epsilon-caprolactam is used in UV-coatings and -adhesives as well as a building block for synthesis of paper coatings. Reactive diluent for in optical fiber coatings and rapid prototyping.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-Vinyl-epsilon-caprolactame est utilisé comme diluant réactionnel dans un certain nombre de nos écrans et est utilisé dans une vaste gamme d‘encres d‘impression d‘écrans de séchage UV. Le N-Vinyl-epsilon-caprolactame est utilisé dans les revêtements UV et les adhésifs ainsi que dans un bloc de construction pour la synthèse des revêtements en papier. Diluant réactif pour les revêtements en fibre optique et le prototypage rapide.
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2235-00-9
Formule moléculaire C8H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 139.198
Numéro MDL MFCD00080693
Clé InChI JWYVGKFDLWWQJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-vinylcaprolactam, 1-vinylazepan-2-one, n-vinyl-epsilon-caprolactam, 2h-azepin-2-one, 1-ethenylhexahydro, unii-kfc10cy9up, 1-vinylhexahydro-2h-azepin-2-one, 1-ethenylhexahydro-2h-azepin-2-one, kfc10cy9up, 1-vinylazaperhydroepin-2-one, poly-n-vinylcaprolactam
CID PubChem 75227
Nom IUPAC 1-éthénylazépane-2-one
SMILES C=CN1CCCCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Vinyl-epsilon-caprolactam
Point de fusion 32°C to 36°C
Densité 1.029
Point d’ébullition 128°C (21 mmHg)
Point d’éclair 101°C (214°F)
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly).
Poids de la formule 139.2
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Vinyl-epsilon-caprolactam
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Vinyl-epsilon-caprolactam