Learn More
N-vinylphtalimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377356 5 g 5g
11367356 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377356 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09335.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3485-84-5 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3485-84-5
Formule moléculaire C10H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.17
Numéro MDL MFCD00078446
Clé InChI IGDLZDCWMRPMGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-vinylphthalimide, 2-vinylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-vinyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl, 2-vinyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl-1,3-dihydro-1,3-dioxoisoindole, 2-ethenyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 2-vinylbenzo c azolidine-1,3-dione, n-vinylphtalimide
CID PubChem 77035
Nom IUPAC 2-éthénylisoindole-1,3-dione
SMILES C=CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Vinylphthalimide
Point de fusion 84°C to 88°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 127880
Poids de la formule 173.17
Pourcentage de pureté 99%