Learn More
N-Vinylphtalimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10181002 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10181002 5 g Flacon en verre 5g
10349143 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10181002 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 370200050
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3485-84-5 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3485-84-5
Formule moléculaire C10H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.17
Numéro MDL MFCD00078446
Clé InChI IGDLZDCWMRPMGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-vinylphthalimide, 2-vinylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-vinyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl, 2-vinyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl-1,3-dihydro-1,3-dioxoisoindole, 2-ethenyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 2-vinylbenzo c azolidine-1,3-dione, n-vinylphtalimide
CID PubChem 77035
SMILES C=CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Vinylphthalimide
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 84.0°C to 88.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Nom IUPAC 2-éthényl-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Poids de la formule 173.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Vinylphthalimide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement