Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de nomega-nitro-L-arginine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15478436 25 g 25g
15468436 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478436 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63666.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 51298-62-5 | C7H16ClN5O4 | 269.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51298-62-5
Formule moléculaire C7H16ClN5O4
Poids moléculaire (g/mol) 269.69
Numéro MDL MFCD00039052,MFCD00133613
Clé InChI QBNXAGZYLSRPJK-JEDNCBNOSA-N
Synonyme h-arg no2-ome.hcl, lname hydrochloride, l-name hydrochloride, ng-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, nomega-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, s-methyl 2-amino-5-3-nitroguanidino pentanoate hydrochloride, l-name, hcl, ng-no2-l-arg-ome, nomega-no2-l-arg-ome
CID PubChem 135193
Nom IUPAC hydrogen methyl (2S)-2-amino-5-{[amino(nitroamino)methylidene]amino}pentanoate chloride
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride
Point de fusion 159°C to 161°C
Couleur Blanc
Beilstein 3744166
Quantité 25 g
Poids de la formule 269.69
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre