Learn More
Chlorhydrate de N-Z-éthylènediamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11341002
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
18807-71-1
C10H15ClN2O2
230.69
MFCD00270150
QMLKQXIAPAAIEJ-UHFFFAOYSA-N
benzyl n-2-aminoethyl carbamate hydrochloride, n-cbz-ethylenediamine hydrochloride, benzyl 2-aminoethyl carbamate hydrochloride, n-carbobenzoxy-1,2-diaminoethane hydrochloride, n-z-ethylenediamine hydrochloride, n-benzyloxycarbonyl-1,2-diaminoethane hydrochloride, n-z-1,2-diaminoethane hydrochloride, n-cbz-1,2-diaminoethane hydrochloride, benzyl 2-aminoethyl carbamate hcl, n-benzyloxycarbonylethylenediamine hydrochloride
12715871
chlorhydrate benzyl N-(2-aminoéthyl)carbamate
Cl.NCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
18807-71-1
C10H15ClN2O2
230.69
MFCD00270150
QMLKQXIAPAAIEJ-UHFFFAOYSA-N
benzyl n-2-aminoethyl carbamate hydrochloride, n-cbz-ethylenediamine hydrochloride, benzyl 2-aminoethyl carbamate hydrochloride, n-carbobenzoxy-1,2-diaminoethane hydrochloride, n-z-ethylenediamine hydrochloride, n-benzyloxycarbonyl-1,2-diaminoethane hydrochloride, n-z-1,2-diaminoethane hydrochloride, n-cbz-1,2-diaminoethane hydrochloride, benzyl 2-aminoethyl carbamate hcl, n-benzyloxycarbonylethylenediamine hydrochloride
12715871
chlorhydrate benzyl N-(2-aminoéthyl)carbamate
Cl.NCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-Z-Ethylenediamine hydrochloride
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 170°C to 173°C
Couleur Marron à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 230.69
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Le produit de solution peut développer une certaine turbidité ou un précipité
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Z-Ethylenediamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.