Learn More
N1-(2-Chlorophényl)-2-bromoacétamide, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10191032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10191032 1 g 1g
10101042 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10191032 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB05477DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 5439-11-2
Formule moléculaire C8H7BrClNO
Poids moléculaire (g/mol) 248.50
Numéro MDL MFCD00173815
Clé InChI WIOJXHICOOQVAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-n-2-chlorophenyl acetamide, n1-2-chlorophenyl-2-bromoacetamide, n-bromoacetyl-2'-chloroacetaniline, wiojxhicooqvab-uhfffaoysa-n, 2-bromo-n-2-chloro-phenyl-acetamide, acetamide, 2-bromo-n-2-chlorophenyl
CID PubChem 225525
Spécification
Nom chimique ou matériau N1-(2-chlorophenyl)-2-bromoacetamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule linéaire ClC6H4NHC(O)CH2Br
Quantité 1 g
Poids de la formule 248.51
Pourcentage de pureté 95%