Learn More
N1-[2-(Diethylamino)ethyl]-4-nitro-1,2-benzenediamine, TRC
Code produit 30385505
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30385505 10 mg -
30382334 100 mg 100mg
30376002 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30385505 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD67952010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5099-39-8
Formule moléculaire C12H20N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 252.31
Synonyme 1-Nitro-3-amino-4-[(beta-diethylaminoethyl)amino]benzene, 1-[(2-Diethylaminoethyl)amino]-4-nitrobenzene-2-amine, 2-(beta-Diethylaminoethylamino)-5-nitroaniline, 2-[2-(Diethylamino)ethylamino]-5-nitroaniline
SMILES CCN(CC)CCNc1ccc(cc1N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N1-[2-(Diethylamino)ethyl]-4-nitro-1,2-benzenediamine
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H20N4O2/c1-3-15(4-2)8-7-14-12-6-5-10(16(17)18)9-11(12)13/h5-6,9,14H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Poids de la formule 252.1586